Merck
616176
Sigma-Aldrich
2-デオキシアデノシン-リボース-5,5-d2 一水和物
97 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D2H13N5O4
CAS番号:
分子量:
271.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
質量シフト
M+2
SMILES記法
O.[2H]C([2H])(O)[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1/i2D2;
InChI Key
WZJWHIMNXWKNTO-SUJLILKXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616176-BULK:
616176-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)