Merck
615382
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)trimethyl-d9-ammonium chloride
98 atom % D
別名:
クロロコリンクロリド-(トリメチル-d9)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2N(CD3)3Cl
CAS番号:
分子量:
167.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
UHZZMRAGKVHANO-KYRNGWDOSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615382-VAR:
615382-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)