Merck
612456
Supelco
エチルベンゼン 溶液
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
品質水準
濃度
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
8 mm × 7 in.
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
1H sensitivity
数量
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612456-1EA:
612456-10X7IN:
612456-10X7IN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)