Merck
609382
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3
5 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH4Ca(15NO3)3
分子量:
248.10
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
詳細
Molar Mix 1:1
同位体純度
5 atom % 15N
分子量
244.32 by atom % calculation (5 atom % 15N)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[15NH3].[Ca++].O[15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.HNO3.2NO3.H3N/c;3*2-1(3)4;/h;(H,2,3,4);;;1H3/q+2;;2*-1;/i;4*1+1
InChI Key
QGPZBKDRJAXSRG-NJJOSUKLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3, is enriched with 15N isotope.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)