Merck
609234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-L-alanine-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH(15NH2)CO2H
分子量:
124.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
mp
156-157 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI Key
ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
609234-BULK:
609234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)