Merck
607940
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CD3)213CD13CD213CD(NH2)13CO2H
分子量:
147.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+16
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-MMDPJQIISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。