Merck
605336
Sigma-Aldrich
Starch-13C from algae
99 atom % 13C, Crude
別名:
Starch-ul-13C from algae
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
由来生物
algae
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
質量シフト
M+12
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)O[13C@@H]2[13CH2]O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
605336-BULK:
605336-VAR:
605336-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope