Merck
604801
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
120.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
room temp
SMILES記法
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2]N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-JRGPAWSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
604801-100MG:
604801-BULK:
604801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)