Merck
604674
Sigma-Aldrich
DL-Tryptophan-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC10H12N2O2
分子量:
205.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
289-290 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13CH](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i9+1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-QBZHADDCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604674-VAR:
604674-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)