Merck
604267
Sigma-Aldrich
Chlorodibromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2ClC13CO2H
分子量:
253.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
99-102 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)C(Cl)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
InChI Key
UCZDDMGNCJJAHK-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
604267-BULK:
604267-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)