Merck
602140
Sigma-Aldrich
Xenon-129Xe
80 atom %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
129Xe
CAS番号:
分子量:
128.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142001
PubChem Substance ID:
同位体純度
80 atom %
形状
gas
bp
-107.1 °C (lit.)
SMILES記法
[129Xe]
InChI
1S/Xe/i1-2
InChI Key
FHNFHKCVQCLJFQ-YPZZEJLDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)