同位体純度
25 atom %
アッセイ
≥99.5% (Total Xenon)
形状
gas
不純物
<0.5% Total others
質量シフト
M-4
SMILES記法
[128Xe]
InChI
1S/Xe/i1-3
InChI Key
FHNFHKCVQCLJFQ-OIOBTWANSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
602124-VAR:
602124-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)