Merck
592587
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NHCHO
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
114-118 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
592587-BULK:
592587-VAR:
592587-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)