Merck
591394
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiphenylamine-2,2′,4,4′,6,6′-d6
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D6H4N2O
CAS番号:
分子量:
204.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
mp
65-66 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1)N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H]
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
UBUCNCOMADRQHX-MWJWXFQUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Urinary bladder
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2