Merck
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5 pyridine)
別名:
Poly(3,5-pyridinediyl)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H3N)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
アプリケーション
Light-emitting conjugated polymer.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
590487-250MG:
590487-BULK:
590487-500MG:
590487-VAR:
590487-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)