Merck
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-bromoacrylate
95%
別名:
α-Bromo-tert-butyl acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
207.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChI Key
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
588458-1G:
588458-VAR:
588458-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)