About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D6H4
CAS番号:
分子量:
112.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IVSZLXZYQVIEFR-WFGJKAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587915-BULK:
587915-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)