Merck
587052
Sigma-Aldrich
7-ヒドロキシ-1-インダノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O2
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
109-113 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
Oc1cccc2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)9(6)7/h1-3,10H,4-5H2
InChI Key
HFMZPBSZKCDKOR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587052-BULK:
587052-1G:
587052-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)