Merck
579122
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)シクロヘキサンカルボン酸, cis体およびtrans体混合物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3CC6H10CO2H
CAS番号:
分子量:
196.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
71-75 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)C1CCC(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI Key
LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579122-BULK:
579122-1G:
579122-VAR:
579122-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)