安全性情報
577146
Sigma-Aldrich
Propane-13C3/Helium Gas Mixture
ratio (1:9), 99% 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352001
同位体純度
99% 13C
形状
gas
組成
ratio (1:9)
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
577146-BULK:
577146-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)