Merck
572381
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CeO2
分子量:
172.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
形状
nanopowder
含みます
15 mol % yttria as dopant
組成
Ce0.85Y0.15O2
粒径
<100 nm
SMILES記法
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)