Merck
563064
Sigma-Aldrich
2-ビニルアニソール
98%
別名:
1-Ethenyl-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2-vinylbenzene, 2-Methoxystyrene, o-Methoxystyrene, o-Vinylanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS番号:
分子量:
134.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
含みます
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.0 °F - closed cup
引火点(℃)
57.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
563064-BULK:
563064-VAR:
563064-5G:
563064-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)