Merck
561665
Sigma-Aldrich
3-フルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
199.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.936 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Fluorophenylmagnesium bromide is a Grignard reagent that can be used in:
  • The preparation of 4-substituted quinazolines by reacting with 2-methylaminobenzonitriles.
  • The synthesis of radiolabeled TrkB/C-targeting kinase inhibitor for positron emission tomography (PET) imaging applications.
  • Cu-catalyzed carbometalation of substituted cyclopropenes.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561665-BULK:
561665-VAR:
561665-50ML:4548173170053
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)