Merck
560227
Sigma-Aldrich
2-(4-ビフェニル)エチルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
197.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
50-54 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
InChI Key
WHPLBPSDTIZFSX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
560227-BULK:
560227-1G:
560227-VAR:
560227-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)