Merck
554995
ポリ[9,9-ジ(2′-エチルヘキシル)フルオレン-2,7-イレンエチニレン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
mp
147 °C (dec.) (lit.)
溶解性
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmax
381 nm
蛍光検出
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
詳細
発光ポリマーです。青色のフォトルミネセンスおよびエレクトロルミネセンスを示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)