Merck
553913
Sigma-Aldrich
ホウ化マグネシウム
powder, −100 mesh, ≥99% trace metals basis
別名:
二ホウ化マグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgB2
CAS番号:
分子量:
45.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
−100 mesh
SMILES記法
[Mg]1B=B1
InChI
1S/B2.Mg/c1-2;/q+2;-2
InChI Key
DRCUCSCGQLIENV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ホウ素マグネシウム(MgB2)粉末は、臨界温度(Tc)= 39Kの超伝導物質です。水素貯蔵、高エネルギー燃料、強磁場超伝導体などのさまざまな用途で使用できます。
アプリケーション
  • ホウ化マグネシウムおよびその凝集粒子の燃焼特性:この研究では、ホウ化マグネシウムの燃焼特性をホウ素と比較して調査し、エネルギー材料としての可能について理解を深めています(Y Guo, X Zhou, W Zhang, L Deng, Y Du, S Cheng, 2019)。
  • 優れた超伝導体としての二ホウ化マグネシウム(MgB2)に関するレビュー:二ホウ化マグネシウムの超伝導特性と、超伝導技術への応用に重要なこれらの特性に対する異なる製造技術の影響について考察しています(M Rafieazad, O Balci, S Acar, M Somer, 2017)。
  • 新規のホウ化マグネシウムとその超伝導:高圧下におけるホウ化マグネシウムの新しい形態を調査し、その潜在的な超伝導特性を探求することで、材料科学における新たな進歩につながる可能性を検討しています(MMD Esfahani, Q Zhu, H Dong, AR Oganov, 2017)。
特徴および利点
独特の物性を持つ超伝導材料です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
553913-25G:
553913-5G:
553913-BULK:
553913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High critical current density and enhanced irreversibility field in superconducting MgB 2 thin films
Eom CB, et al.
Nature, 411(6837), 558-558 (2001)
New trick from old dog.
G P Collins
Scientific American, 284(6), 24B-24B (2001-06-09)
H-W Li et al.
Nanotechnology, 20(20), 204013-204013 (2009-05-08)
Experimental and theoretical studies on Mg(BH4)2 were carried out from the viewpoint of the formation of the intermediate compound MgB12H12 with B12H12 cluster. The full dehydriding and partial rehydriding reactions of Mg(BH4)2 occurred according to the following multistep reaction: Mg(BH4)2
Direct hydrogenation of magnesium boride to magnesium borohydride: demonstration of> 11 weight percent reversible hydrogen storage
Severa G, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(3), 421-423 (2010)
[Toxicokinetics of borates and borides after a single exposure].
L I Konstantinova et al.
Gigiena i sanitariia, (9-10)(9-10), 61-64 (1992-09-01)