Merck
550868
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロ-6,7-ジメトキシオキシキナゾリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
259.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
175-178 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
InChI
1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
InChI Key
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline may be used as a reactant in the preparation of the following potential bioactive compounds:
  • 2-chloro-4,6,7-trimethoxyquinazoline
  • 2-chloro-6,7-dimethoxy-4(3H)-quinazolinone
  • 2,4-diamino-6,7-dimethoxy quinazolines
  • 2-chloro-4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550868-25G:
550868-VAR:
550868-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of a 2, 4-diamino-7-aminoalkoxyquinazoline as a potent and selective inhibitor of histone lysine methyltransferase G9a.
Liu F, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(24), 7950-7953 (2009)
Antihypertensive 2-amino-4 (3H)-quinazolinones.
Hess HJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 11(1), 130-136 (1968)
A short and unequivocal synthesis of 5-aminotetrazolo[1,5-a]-quinazoline as a tricyclic analogue of 4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline (PD 153035).
Bencteux E and Houssin R.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(4), 1375-1378 (1997)