Merck
541672
Sigma-Aldrich
4-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)-1-ブチン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH≡C(CH2)2OSi(CH3)2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
184.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
70-74 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-7-8-9-11-12(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3
InChI Key
NUZBJLXXTAOBPH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne may be used in the synthesis of 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-pentyn-5-ol and 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6,6-dimethyl-3-heptyn-5-ol.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.9 °F - closed cup
引火点(℃)
58.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
541672-BULK:
541672-5ML:
541672-25ML:
541672-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dihydrofurans via an Intramolecular Alkoxide Addition to an Allenylphosphine Oxide.
Pravia K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(17), 6031-6032 (1996)
資料
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions