Merck
541176
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルフェニルエーテル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H11
CAS番号:
分子量:
176.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
127-128 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES記法
C1CCC(CC1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChI Key
OSAOIDIGMBDXED-UHFFFAOYSA-N
詳細
Cyclohexyl phenyl ether is an alkyl aryl ether. It undergoes thermolysis and aquathermolysis reactions to yield 1-methylcyclopentene and phenol as major products. Cyclohexyl phenyl ether can be synthesized from cyclohexyl bromide and phenol. It can also be prepared from 2-cyclohexen-1-one via oxidative aromatization in the presence of VO(OEt)Cl2 and cyclohexanol.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.9 °F - closed cup
引火点(℃)
18.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
541176-VAR:
541176-BULK:
541176-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aqueous organic chemistry. 3. Aquathermolysis: reactivity of ethers and esters.
Siskin M, et al.
Energy and Fuels, 4(5), 488-492 (1990)
VO (OR) Cl2-induced oxidative aromatization of α,β-unsaturated cyclohexenones.
Hirao T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(1), 358-360 (1990)
Comparative study of phenol alkylation mechanisms using homogeneous and silica-supported boron trifluoride catalysts.
Wilson K, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 159(2), 309-314 (2000)