Merck
533564
Sigma-Aldrich
5-エトキシカルボニル-2-フフリル亜鉛 クロリド 溶液
0.5 M in THF
別名:
[[5-(エトキシカルボニル)-2-フラニル]メチル]亜鉛 クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9ClO3Zn
CAS番号:
分子量:
254.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.952 g/mL at 25 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup - Solvent
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
533564-50ML:4548173167022
533564-BULK:
533564-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)