Merck
532029
Sigma-Aldrich
L-トリプトファンベンジルエステル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2O2
CAS番号:
分子量:
294.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +9.9°, c = 1 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m0/s1
InChI Key
TYQYRKDGHAPZRF-INIZCTEOSA-N
遺伝子情報
human ... TACR1(6869)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
532029-BULK:
532029-1G:
532029-VAR:
532029-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)