Merck
531502
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムリチウム
reagent grade
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
反応適合性
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
531502-1KG:
531502-VAR:
531502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reductions by lithium aluminum hydride.
Brown WG
Organic Reactions (1951)
Diastereoselective reductive amination of aryl trifluoromethyl ketones and alpha-amino esters.
Greg Hughes et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(11), 1839-1842 (2007-04-24)
Krishnananda Samanta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(1), 283-287 (2009-11-26)
A series of new benzoxazepine derivatives substituted with different alkoxy and aryloxy group were synthesized comprising synthetic steps of Mitsunobu reaction, lithium aluminum hydride (LAH) reduction, followed by debenzylation and finally intramolecular Mitsunobu cyclization. The new benzoxazepines specifically inhibited growth
Damián E Bikiel et al.
Inorganic chemistry, 44(15), 5286-5292 (2005-07-19)
The nature of the solute species present in ethereal solutions of LiAlH(4) is of crucial importance for understanding the mechanisms for the reduction of ketones and other functional groups by LiAlH(4). We have employed a combination of theoretical and experimental
Vito Capriati et al.
Organic letters, 4(14), 2445-2448 (2002-07-06)
[reaction: see text] The stereospecific alpha-lithiation of optically active styrene oxides and the trapping reaction of the corresponding highly reactive intermediates with electrophiles to produce optically active styrene oxide derivatives are described. This methodology has been applied to the synthesis