Merck
529737
Sigma-Aldrich
cis-Styrene-(β)-d
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
別名:
cis-1-Phenylethylene-2-d, ß-Deuteriostyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD=CH2
CAS番号:
分子量:
105.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥96 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
含みます
hydroquinone-d6 as stabilizer
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C([2H])=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1-
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-NYLCSIPTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
88.0 °F - closed cup
引火点(℃)
31.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529737-1ML:
529737-BULK:
529737-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)