Merck
529141
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3CSC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
206.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
不純物
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
thioether
SMILES記法
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChI Key
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Enthalpy of vaporization of 4-(trifluoromethylthio)benzaldehyde at boiling point (492.15K) is 43.130kjoule/mol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
529141-BULK:
529141-VAR:
529141-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)