反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
マトリックス
carbon powder, wet support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- スティル反応
- 水素化反応
- 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
- 脱酸素反応
- 酸化反応
- カップリング反応
- a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas
- a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids
- an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)
- a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol
- in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen
- a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
520845-BULK:
520845-50G:
520845-VAR:
520845-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック