Merck
518115
Sigma-Aldrich
3-(2-アミノエチル)ピリジン 二臭化水素酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2 · 2HBr
CAS番号:
分子量:
283.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
248-252 °C (lit.)
SMILES記法
Br.Br.NCCc1cccnc1
InChI
1S/C7H10N2.2BrH/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7;;/h1-2,5-6H,3-4,8H2;2*1H
InChI Key
FQKYVSOKWFXVFX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
518115-VAR:
518115-BULK:
518115-1G:
518115-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration