Merck
516317
Sigma-Aldrich
3-エトキシベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
150.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516317-1G:
516317-5G:
516317-BULK:
516317-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Kimball S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)