Merck
513245
Sigma-Aldrich
4-アミノ-6-メトキシピリミジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3O
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(N)ncn1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
513245-5G:
513245-VAR:
513245-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)