Merck
512869
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
別名:
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 5-Dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
214-217 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
  • Copper(I)-mediated cyanation
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
512869-25G:
512869-BULK:
512869-5G:
512869-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)