アッセイ
≥95%
mp
251-256 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
InChI Key
PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の生物活性化合物の合成に関与する反応剤です。
以下に関与する反応剤です。
ポリウレタン含有スピンドル型発色団の合成に関与
- mTORキナーゼ阻害剤として使用されるイミダゾ[4,5-b]ピラジン-2-オン
- 耐性ウイルスに対する活性を持つヒト免疫不全ウイルスプロテアーゼ阻害剤
以下に関与する反応剤です。
- 鈴木カップリング反応
- 銅触媒による水中でのアリールボロン酸からの変換
ポリウレタン含有スピンドル型発色団の合成に関与
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512338-1G:
512338-SAMPLE:
512338-VAR:
512338-10G:
512338-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3435-3446 (2003)