Merck
510750
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4C≡CC6H5
CAS番号:
分子量:
212.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
81-83 °C (lit.)
官能基
chloro
phenyl
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H
InChI Key
YMZAAGCDWVIPNL-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene is an internal alkyne that can be prepared by palladium-catalyzed Kumada cross-coupling reaction.
アプリケーション
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene may be used in the preparation of 1-(4-chlorophenyl)-4-methyl-2-phenylnaphthalene and 2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1-phenylnaphthalene as a 1:1 mixture.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
510750-BULK:
510750-1G:
510750-5G:
510750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)