Merck
499471
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
別名:
Bromo[(3,5-difluorophenyl)methyl]zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2ZnBr
CAS番号:
分子量:
272.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.982 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GCVAILFVPCDSSW-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499471-VAR:
499471-BULK:
499471-50ML:4548173163963
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)