Merck
493171
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea-13C hydrochloride
99 atom % 13C
別名:
Carbamimidic, methyl ester, monohydrochloride-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O13C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
111.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
テクニック
protein expression: suitable
mp
122-132 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
InChI Key
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
493171-VAR:
493171-BULK:
493171-100MG:
493171-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)