Merck
492183
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-13C
99 atom % 13C
別名:
Methylene-13C chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
85.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
密度
1.341 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492183-VAR:
492183-BULK:
492183-250MG-PW:
492183-250MG:4548173310442
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)