Merck
491853
Sigma-Aldrich
Benzo[b]fluoranthene-d12
98 atom % D
別名:
Benz[e]acephenanthrylene-d12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D12
CAS番号:
分子量:
264.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
163-165 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI Key
FTOVXSOBNPWTSH-AQZSQYOVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491853-BULK:
491853-10MG-PW:
491853-10MG:
491853-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana L L Dauner et al.
Journal of environmental management, 223, 417-425 (2018-06-27)
The concentration, distribution, and ecological risk of hydrocarbons, as well as bulk parameters, were determined in surface sediments of the Babitonga Bay, a subtropical human-impacted estuary in South Atlantic. Total aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ranged between 0.8 and