Merck
491780
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N dihydrogen phosphate
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(15NH4)H2PO4
CAS番号:
分子量:
116.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
形状
solid
mp
190 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH3].OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)/i1+1;
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-YTBWXGASSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
491780-1G:
491780-BULK:
491780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)