Merck
491306
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl-d8
98 atom % D
別名:
2,2'-ビピリジル-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D8N2
CAS番号:
分子量:
164.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
ROFVEXUMMXZLPA-PGRXLJNUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491306-1G:
491306-BULK:
491306-1G-PW:
491306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
491306-1G4061825905785