Merck
490520
Sigma-Aldrich
Phthalic-α,α−13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99%
別名:
1,2-Benzenedicarboxylic-13C2 acid, Phthalic-(dicarboxyl-13C2) acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(13CO2H)2
分子量:
168.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99%
形状
solid
mp
210-211 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13C](=O)c1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI Key
XNGIFLGASWRNHJ-BFGUONQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
490520-100MG:
490520-BULK:
490520-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)