About This Item
化学式:
13CH4
CAS番号:
分子量:
17.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
蒸気密度
0.55 (vs air)
品質水準
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-306.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-188 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490229-1L:
490229-1L-PW:
490229-VAR:
490229-BULK:
490229-1L-EU:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
490229-1L | 4061832401997 |