同位体純度
99 atom % 13C
光学活性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1
InChI Key
QWXZOFZKSQXPDC-XEHHCZBASA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489956-500MG-PW:
489956-500MG:
489956-VAR:
489956-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)